Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. 15183319
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
1 x 0,5 in.
1 x 1 in.
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 12,1 mm (25 ft. x 0,475 in.)
7,6 m x 25,4 mm (25 ft. x 1 in.)
7,6 m x 9,5 mm (25 ft. x 0375 in.)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15183319
Marke: Brady™ 131595
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen
  • Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Farbe Schwarz, Weiß
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Menge 1 Rolle
Größe (angloamerikanisch) 1 in. x 25 ft.
Größe (metrisch) 25,4mm x 7,6m
Dimensions (LxW) 7,6 m x 25,4 mm (25 ft. x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 25 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 7.6 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 7.6 m