Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. 15113329
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
1 x 0,5 in.
1 x 1 in.
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 12,1 mm (25 ft. x 0,475 in.)
7,6 m x 25,4 mm (25 ft. x 1 in.)
7,6 m x 9,5 mm (25 ft. x 0375 in.)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15113329
Marke: Brady™ 131576
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen
  • Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Passt zu 2002/95/EC
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Etiketten pro Zeile 1
Menge 180/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1.5 x 0.75 Zoll
Größe (metrisch) 38.1 x 19.0 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 19,05 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19.0 mm