Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen
Marke: Brady™ 131592
Additional Details : Gewicht : 0.07260kg
Beschreibung
- Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Passt zu 2002/95/EC | |
Polyester (B-422) | |
480/Packung | |
25.4 x 12.7 mm | |
25,4 mm | |
12.7 mm |
Schwarz, Weiß | |
Etikettierer-Kassette | |
1 x 0.5 Zoll | |
1 in. | |
0.5 Zoll |