Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
1 x 0,5 in.
1 x 1 in.
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 12,1 mm (25 ft. x 0,475 in.)
7,6 m x 25,4 mm (25 ft. x 1 in.)
7,6 m x 9,5 mm (25 ft. x 0375 in.)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
- Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester (B-422) |
| Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 1 Rolle |
| Mehr anzeigen |