Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. 11972762
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
1 x 0,5 in.
1 x 1 in.
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 12,1 mm (25 ft. x 0,475 in.)
7,6 m x 25,4 mm (25 ft. x 1 in.)
7,6 m x 9,5 mm (25 ft. x 0375 in.)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11972762
Marke: Brady™ 143239
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen
  • Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Pulverbeschichtet
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1 Rolle
Größe (angloamerikanisch) 0,375 in. x 25 ft.
Größe (metrisch) 9,5 mm x 7,6 m
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 7,6 m x 9,5 mm (25 ft. x 0375 in.)
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Länge (metrisch) 7,6 m
Breite (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (metrisch) 9,5 mm
Höhe (metrisch) 7,6 m