Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Freezerbondz II Polyester
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 0,825 in.
0,375 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser
0,5 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser
0,5 x 1 in. mit Deckel mit 0,4375 in. Durchmesser
0,500 x 1 in.
1 x 0,9 in.
1,9 x 1 in.
Menge:
100/Packung
180/Packung
220/Packung.
240/Packung
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
- Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
- Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
- Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Drucker-Kompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Polyester |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25,4 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 12,70 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0032 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,081 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 11,18 mm |
| Mehr anzeigen |