Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Freezerbondz II Polyester
Artikelnummer. 12632996
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 0,825 in.
0,375 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser
0,5 x 1 in. mit Deckel mit 0,375 in. Durchmesser
0,5 x 1 in. mit Deckel mit 0,4375 in. Durchmesser
0,500 x 1 in.
1 x 0,9 in.
1,9 x 1 in.
Menge:
100/Packung
180/Packung
220/Packung.
240/Packung
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12632996
Marke: Brady™ M82492
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
  • Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
  • Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
  • Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Drucker-Kompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Polyester
Breite (angloamerikanisch) 0,37 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,37 in.
Höhe (metrisch) 9,5 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Abmessungen (L x B) 0,375 x 0,375 in.
Klebstofftyp Permanent
Ausführung Weiße Folie mit im Thermotransferverfahren bedruckbarer Beschichtung
Zertifizierung/Konformität ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Menge 240/Packung