Learn More
Brady™ Bänder für BMP™71 Drucker
Beschreibung
Farbband mit hoher Dichte für den Einsatz mit BMP71 Etikettendruckern
- Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit
- Innendurchmesser des Flachbandkerns: 1 in. (25.4 mm), Tintenseite nach außen
- B x L: 2 in. x 150 ft. (5 cm x 45.7 m)
- Farbe: Schwarz
Certifications
CSA-geprüft. UL-anerkannt.
Compliance
RoHS-konform
Spécification
Spécification
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP71 Etikettendrucker |
| Material | Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 150 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 45,7 m |
| Breite (metrisch) | 50,80 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 2,54 cm |
| Beschreibung | Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz, für BMP71-Drucker |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?