Learn More
Brady™ BMP™71 PermaSleeve™ Drahtmarkierungshülsen
Artikelnummer. 11548594
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,17 bis 2,79 mm
1.57 bis 3.81 mm
2.39 bis 5.46 mm
3.2 bis 8.13 mm
4.75 bis 11.43 mm
Packungsgröße:
1 BX
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11548594 1,17 bis 2,79 mm 1 BX
11558594 1.57 bis 3.81 mm 1 BX
11568594 2.39 bis 5.46 mm 1 BX
11578594 3.2 bis 8.13 mm 1 BX
11588594 4.75 bis 11.43 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11548594 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 115118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Liegt eng am Draht an, um ihn dauerhaft zu identifizieren und zu schützen
  • Schrumpfrate 3:1  
  • Wärmeschrumpfend 
  • Lichtbeständig
  • Flammhemmend
  • Aus B-342 Permasleeve PS Polyolefin-Material
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS-konform, UL-anerkannt; getestet nach: ASTM E162 und ASTM E662
Beschreibung Großpackung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
Material Polyolefin (B-342)
Produkttyp Hülse für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln, Tafelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) 22 bis 16 GA Draht
Menge 1
Länge (metrisch) 15,24 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.046 bis 0.110 Zoll
Durchmesser (metrisch) 1,17 bis 2,79 mm