Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Etikettenkassetten
Artikelnummer. p-4663353
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Schwarz
Weiß
Abmessungen (L x B):
13 mm
13 mm Durchm.
22,86 x 22,86 mm
25 x 13 mm
31,8 x 6,3 mm
Dicke (angloamerikanisch):
0,0028 in.
0,0032 in.
0,0036 in.
0,0065 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12662976
Marke: Brady™ 143233
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Band- und Etikettenmaterialien in einer Kassette
Montieren oder entfernen Sie Farbband und Etikettenmaterial in einem einfachen Schritt. Die Top-Lade-Kartusche rastet ein, um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen. Der Verriegelungsmechanismus verhindert, dass Etiketten in die Patrone eingezogen werden. Zur Verwendung mit BMP™51 und BMP™53 Druckern. Verblasst oder verschmiert nicht und fällt nicht ab, sodass Artikel nur ein einziges Mal etikettiert werden müssen.
FreezerBondz™ Polyester
  • Kann auf mattierte, gefrorene oder Fläschchen und Röhrchen mit Raumtemperatur angewendet werden, ohne dass sich diese überlappen müssen
  • Extrem dünn für das Einpassen in enge Gestelle und Zentrifugen
  • Kann in Flüssigstickstoff oder Tiefkühlgeräten gelagert werden und hält in Autoklaven und Heißwasserbädern
  • Rolle mit 180: 3.2 B x 0.6 cm H (1.25 x .25 in.)
  • Rolle mit 240: 1.3 B x 1.3 cm H (0.5 x 1.5 in.)
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
Nylongewebe
  • Nylongewebe mit dichter Konstruktion für einfache Handhabung, aber sehr anpassungsfähig
  • Kann auf Polypropylen in Flüssigstickstoff oder bei Gefriertemperaturen verwendet werden und hält in Autoklaven
  • Größe: 1.3 cm (0.5 in.)
  • Farbe: Schwarz auf orange
Manipulationssicheres Vinyl
  • Weißes Vinylmaterial mit matter Oberfläche und Permanentkleber
  • Manipulationssichere Materialbrüche, die Anzeichen von Produktmanipulationen zeigen und das Entfernen einteiliger Etiketten verhindern
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • Wird für Typenschilder und Seriennummernschilder verwendet
  • Größe: 1.3 B x 2.5 cm H (0.5 x 1 in.)
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
Hochleistungs-Polyester
  • Polyesteretikett mit mäßiger chemischer Beständigkeit
  • Beständig gegen kurzzeitige Xylol-Exposition, DMSO und Ethanol
  • Kann für die einfache Identifizierung von Objektträgern verwendet werden
  • Größe: 2.3 B x 2.3 cm H (0.90 x 0.90 in.)
  • Farbe: Schwarz auf weiß, halb durchsichtig
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Vinyl
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 13 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2,54 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0,071 mm
Abmessungen (L x B) 25 x 13 mm
Klebstofftyp Acryl
Beschreibung Etiketten für BMP51 Etikettendrucker
Ausführung Mattes Weiß
Form Rechteck
Zugfestigkeit 6,3 lb./in.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50&Grad;F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C
Zertifizierung/Konformität RoHS, ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Typen- und Serienschilder, die eine hohe Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Produktmanipulationen erfordern
Menge Je 1