Learn More
Brady™ Umweltbeständiges Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie Black 4300
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Innendurchmesser: 1 in. (25.40 mm), Tintenseite nach außen
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: 2.4 in. x 82 yd. (59.940 mm x 299.920 m)
- Bandkern: Faser
- Kompatible Drucker: BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP72 Etikettendrucker, BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker |
| Material | Wachs |
| Länge (angloamerikanisch) | 82 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Länge (metrisch) | 299,92 m |
| Breite (metrisch) | 59,92 mm |
| Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser 25,4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 82 yd. x 2.4 in. (299,92 m x 59,94 mm) |
| Mehr anzeigen |