Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die Farbbänder der Serie R6200 bieten eine hervorragende Kratz-, Wisch-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit beim Bedrucken mit geeignetem Etikettenmaterial. Brady™
- Empfohlen für den Druck auf glänzendem, glattem oder mattem Etikettenmaterial, z. B. B-498 repositionierbares Vinylgewebe und B-486 Metallisiertes Polyester
- Die eigenständigen B30-Serie-Patronen lassen sich mit einem einfachen Klick direkt in den Drucker einsetzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30 Etikettendrucker, BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, BBP33 Etikettendrucker, BBP35 Multi-Color Schilder- und Etikettendrucker, BBP37 Farb- und Schneide-Schilder- und Etikettendrucker, BradyPrinter i3300 Industrie-Etikettendrucker, Tragbarer Thermotransferdrucker |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 200 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,33 in. |
| Länge (metrisch) | 60,96 m |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,25 in. |
| Mehr anzeigen |