Learn More
Brady™ BBP™ Temperaturetiketten
BBP™ Lageretikett für Tieftemperaturen (B-549) aus einem flexiblen, formstabilen, druckempfindlichen Polyesterband eignet sich optimal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühl- und Gefrierschränken.
Marke:  Brady™ 117863
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00 CHF
    438.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 49.80 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Beschreibung
  • Der Spezialkleber kann auf extrem kalten Oberflächen (-10 °F) eingesetzt werden und widersteht Temperaturen bis -40 °F
  • Klebeband kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
  • Betriebstemperatur von -40 bis 212 °F (-40 bis 100 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Band für Anwendungen bei Tieftemperaturen für BBP3x Drucker
Gelb
Etikett
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
-40 bis 212 °F
35 lb./in.
0.076 mm
30.48 m
101 mm
Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Glanz
Polyester
Zur allgemeinen Kennzeichnung; ideal für Kühlhäuser, Kühler, Tiefkühleinrichtungen und kurzzeitigen Außeneinsatz im Winter
20 Gardner-Einheiten
Bis zu 1 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 °C bis 100 °C
0,003 in.
100 ft. (2,01 m)
4 in.
B30C-4000-549-YL