Learn More
Brady™ BBP™ Temperaturetiketten
BBP™ Lageretikett für Tieftemperaturen (B-549) aus einem flexiblen, formstabilen, druckempfindlichen Polyesterband eignet sich optimal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühl- und Gefrierschränken.
Marke: Brady™ 117862
Beschreibung
- Der Spezialkleber kann auf extrem kalten Oberflächen (-10 °F) eingesetzt werden und widersteht Temperaturen bis -40 °F
- Klebeband kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
- Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
- Betriebstemperatur von -40 bis 212 °F (-40 bis 100 °C)
Spezifikation
| Band für Anwendungen bei Tieftemperaturen für BBP3x Drucker | |
| Weiß | |
| Etikett | |
| Unsteril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 1 | |
| 1 Rolle | |
| -40 bis 212 °F | |
| 35 lb./in. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 29 mm |
| Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Zur allgemeinen Kennzeichnung; ideal für Kühlhäuser, Kühler, Tiefkühleinrichtungen und kurzzeitigen Außeneinsatz im Winter | |
| 20 Gardner-Einheiten | |
| Bis zu 1 Jahre | |
| Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0,003 in. | |
| 100 ft. (2,01 m) | |
| 1,12 in. | |
| B30C-1125-549-WT |