Learn More
Brady™ BBP™ Temperaturetiketten
BBP™ Lageretikett für Tieftemperaturen (B-549) aus einem flexiblen, formstabilen, druckempfindlichen Polyesterband eignet sich optimal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühl- und Gefrierschränken.
Marke:  Brady™ 117861
208.31 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 CHF
    299.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 35.16 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Beschreibung
  • Der Spezialkleber kann auf extrem kalten Oberflächen (-10 °F) eingesetzt werden und widersteht Temperaturen bis -40 °F
  • Klebeband kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
  • Betriebstemperatur von -40 bis 212 °F (-40 bis 100 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Glanz
Polyester
Zur allgemeinen Kennzeichnung; ideal für Kühlhäuser, Kühler, Tiefkühleinrichtungen und kurzzeitigen Außeneinsatz im Winter
20 Gardner-Einheiten
1 Rolle
-40 °C bis 100 °C
0,003 in.
30.48 m
B30C-2250-549-WT
Weiß
Etikett
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Bis zu 1 Jahre
-40 bis 212 °F
35 lb./in.
100 ft. (2,01 m)
2,25 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Promo Code: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Promo Code: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Applying Promo and Adding