Learn More
Brady™ BBP™ Retroreflektierendes Klebeband
Das hochreflektierende Klebeband strahlt bei Lichteinfall hell zurück
Marke: Brady™ 118002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
- Empfohlen für Schwachlicht- oder Schlechtwetterbedingungen
- In mehreren Farben erhältlich
Spezifikation
| Retroreflektierendes Band für BBP3x Drucker | |
| Gelb | |
| Klebeband | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 1 | |
| 1 Rolle | |
| -40 bis 158 °F | |
| 10 lb./in. | |
| 0.14 mm | |
| 15.24 m | |
| 28,58 mm |
| Acryl, Druckempfindlich | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Retroreflective Tape | |
| Für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern | |
| 100 Gardner-Einheiten | |
| 4 bis 6 Jahre | |
| Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40 bis +70 °C | |
| 0,0055 in. | |
| 15,2 m (50 ft.) | |
| 1,12 in. | |
| B30C-1125-584-YL |