Learn More
Brady™ BBP™ Bedruckbares Magnetband
Die Magnetteile eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen ein häufiges Umsetzen erforderlich ist, wie z. B. 5S und Lean Inventory Labels
Marke: Brady™ 117919
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Nicht klebendes, direkt bedruckbares Magnetmaterial
- Schnell und einfach zu entfernen und zu repositionieren
- In weiß oder gelb
- Länge: 7.62 m (25 ft.)
- Betriebstemperatur: 18 bis 70 °C (0 bis 158 °F)
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
Bedruckbares Magnetband für BBP3x Drucker | |
Gelb | |
Für Anwendungen mit häufig erforderlicher Ablösung und erneuter Anbringung, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten | |
60 bis 70 Gardner-Einheiten | |
3 bis 5 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-18 bis 70 °C | |
0.457 mm | |
25 ft. (2,01 m) | |
2,5 in. |
Nicht klebend | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
0 bis 158° F | |
0.018 Zoll | |
25 ft. x 2,5 in. (7,62 m x 6,35 cm) | |
7.62 m | |
6,35 cm |