Learn More
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
BBP™ Hi-Performance Klebeband aus Polyester (B-569) hat einen niedrigen Halogenidgehalt und ist für die Kennzeichnung von Edelstahlrohren, insbesondere in rauen Umgebungen, konzipiert.
Marke:  Brady™ 117973
387.56 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00 CHF
    438.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 49.80 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
  • Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
  • Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
  • Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Spezifikation
Spezifikation
Hochleistungs-Polyesterband für BBP3x Drucker
Rot
Klebeband
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
-40 bis 212 °F
45 lb./in.
0.076 mm
30.48 m
101 mm
Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Glanz
Polyester
Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie
80 Gardner-Einheiten
3 bis 5 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 °C bis 100 °C
0,003 in.
100 ft. (2,01 m)
4 in.
B30C-4000-569-RD
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Promo Code: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Promo Code: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Applying Promo and Adding