Learn More
Brady™ BBP™ GEFAHR Vorgedruckte, vorgeschnittene Blanko-Schildüberschriften
Beschreibung
- Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
- Hochflexibles Material mit stark haftendem, permanentem Klebstoff für raue, stark strukturierte, verschmutzte und anspruchsvolle Oberflächen, auch im —Außenbereich.
- Entspricht und hält sich an" schwierig" Oberflächen wie bemalte Zementblöcke, bemaltes Holz, strukturierter Kunststoff, papierummantelte Rohre und blasgeformte Gehäuse
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Alternate Part Number | 142183 |
| Ausführung | Glanz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Material | Vinyl |
| Menge | 300/Packung |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Vorgedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder für BBP3x Drucker |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,25 in. |
| Mehr anzeigen |