Learn More
Brady™ BBP™ Weiße vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder
BBP™ Weiße vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
207.00 CHF - 462.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Beschreibung | Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11767324
|
Brady™
142195 |
5,7 H x 7,6 cm B | 300/Packung |
297.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11777324
|
Brady™
142196 |
2,9 H x 7,2 cm B | 300/Packung |
209.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11767254
|
Brady™
142194 |
4 x 6 in. | 175/Packung |
462.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11737304
|
Brady™
142197 |
5,7 H x 9,8 cm B | 250/Packung |
207.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Vorgeschnittenes Blankoetikett | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
-40°bis +82 °C |
Vinyletiketten für den Außenbereich für BBP3x Drucker | |
Weiß | |
Vinyl | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
-40 bis +180 °F | |
0,004 in. |