Learn More
Brady™ B-7569 Vorbedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten, L4B Rauten
Artikelnummer. 15356651
Click to view available options
Menge:
200/Rolle
270/Rolle
340/Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 15356651
Marke: Brady™ 121650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Vinylfolie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
  • BBP™31 und BBP™33 Allgemeine Kennzeichnungsmaterialien
  • Blankoetiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen es dem Drucker, 2-farbige GHS/CLP-Etiketten in einem Druckdurchgang zu produzieren
  • In drei Größen erhältlich, jede mit 6 Rauten-Layouts, die zu Vorlagen der MarkWare™Software passen
  • Betriebstemperatur: -4 bis +180 °F; Anwendungstemperatur: 50 bis 180 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß mit vorgedruckten roten Rauten
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Anzeigetext Legende: L4B Raute
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Markierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 200/Rolle
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, MarkWare
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 75 °C
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 155 x 105 mm
Breite (metrisch) 105 mm
Höhe (metrisch) 155,00 mm
Alternate Part Number B30-262-7569-CLP4B