Learn More
Brady™ B-427 Selbstlaminierende BMP71 Druckeretiketten aus Vinyl, Großpackung
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38,10 x 25,40 mm
63,50 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Mit weißem bedruckbarem Bereich mit durchsichtigem Ende, das um den Marker umwickelt wird
- Beständig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
Anwendungen:
Datenkommunikation, Elektrik, Labor, Gesundheitswesen, Kabeletiketten
Certifications
UL-gelistet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R4300 und R6200 gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427 Etiketten benötigen. Brady sel. |
| Beschreibung | Großpackung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß, Durchscheinend |
| Ausführung | Matt |
| Material | Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) |
| Produkttyp | Großpackung Etiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kommunikationskabel, Laborkennzeichnung, Strohhalme, Sprach-/Datenkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |