Learn More
Brady™ B-427 Selbstlaminierende BMP71 Druckeretiketten aus Vinyl, Großpackung
Artikelnummer. 11781805
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38,10 x 25,40 mm
63,50 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11781805
Marke: Brady™ 114876
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weißes/durchscheinendes Etikett für Draht- und Kabelmarkierung
  • Mit weißem bedruckbarem Bereich mit durchsichtigem Ende, das um den Marker umwickelt wird
  • Beständig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
Anwendungen:
Datenkommunikation, Elektrik, Labor, Gesundheitswesen, Kabeletiketten
Certifications
UL-gelistet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R4300 und R6200 gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427 Etiketten benötigen. Brady sel.
Beschreibung Großpackung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Material Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
Produkttyp Großpackung Etiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kommunikationskabel, Laborkennzeichnung, Strohhalme, Sprach-/Datenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 2500/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 1,5 in.
Größe (metrisch) 25.4 x 38.1 mm
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 25,40 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm