Learn More
Brady™ B-427 Selbstlaminierende BMP71 Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11781725
Click to view available options
Farbe:
Transparent/Weiß
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11781725
Marke: Brady™ 115094
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
B-427 Selbstlaminierende Vinyletiketten sind zur Kennzeichnung in den Bereichen Elektrik, Telekommunikation und Datenkommunikation bestimmt.
  • Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
  • Betriebstemperatur von -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Certifications
UL-gelistet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R4300 und R6200 gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427 Etiketten benötigen. Brady sel.
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Transparent/Weiß
Ausführung Matt
Material Vinyl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 1 x 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm