Learn More
Brady™ Zubehör für den Etikettendrucker BMP41
Artikelnummer. 11559403 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
USB-Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11559403 USB-Kabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11559403 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 103788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.25 CHF
    17.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.82 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druckermagnet und USB Kabel zur Verwendung mit BMP41 Etikettendruckern.
  • Magnetische Druckerhalterung (Drucker separat erhältlich), entwickelt für die Verwendung mit dem Etikettendrucker™ BMP 41 von Brady™
  • Ermöglicht die Befestigung des Druckers an einer Schaltschranktür oder einer Metalloberfläche für eine freihändigere Bedienung oder Lagerung.
  • Wird mit Schrauben an der Rückseite des Druckers befestigt, um Stabilität zu gewährleisten
  • Weiteres Zubehör: Ersatzteil USB Kabel
Spezifikation
Produkttyp USB-Kabel
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41 Label Printer
Sterilität Unsteril
Menge Je 1
Alternate Part Number USB-KABEL