Learn More
Brady™ Zubehör für BMP™51 - und BMP™53 -Etikettendrucker
Artikelnummer. 11992732 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
BMP50 Serie Ersatz-Batterietablett
Hartschalenkoffer
Magnet-Zubehör
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11992732 Magnet-Zubehör 1 Stück
11902742 Hartschalenkoffer 1 Stück
12773989 BMP50 Serie Ersatz-Batterietablett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11992732 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    112.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.78 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für BMP™51- und BMP™53-Etikettendrucker.
  • BMP™51 und BMP™53 Druckerzubehör
  • Druckergehäuse für BMP™51- und BMP™53-Etikettendrucker von Brady™ schützen Ihren Drucker vor Stößen und Staub und machen ihn gleichzeitig mobiler
  • Mit der Magnetbefestigung kann der Drucker zum freihändigen Betrieb und zur Lagerung an einer Tür oder Metalloberfläche befestigt werden
  • Wird mit Schrauben an der Rückseite des Druckers befestigt, um Stabilität zu gewährleisten
  • Batterietablett am Drucker für 8 AA-Batterien
  • Batterien können für einen schnellen Wechsel vor Ort in das Ersatzfach eingelegt werden
  • Batterietablett rastet in das Batteriefach ein
Spezifikation
Produkttyp Magnet-Zubehör
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Sterilität Unsteril
Beschreibung Magnet-Zubehör der Serie BMP50
Menge Je 1
Alternate Part Number M50-MAGNET