Learn More
Abcam Bradford-Reagens, Proteinquantifizierung, Flüssigkeit, 500 ml
Artikelnummer. 32118940 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32118940 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32118940 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab119216500mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbesserte Proteinquantifizierungsreagenz mit höherer Reinigungstoleranz und reduzierter Protein-zu-Protein-Variation.
Das Bradford-Reagens ist eine verbesserte Formulierung zur Proteinquantifizierung mit höherer Toleranz gegenüber Reinigungsmittelkontamination und reduzierter Protein-zu-Protein-Variation.
  • Form: Flüssig
  • Kolorimetrische Detektion: Bindet an das Protein und verursacht eine Verschiebung der Absorption von 465 nm auf 595 nm (Farbwechsel von Braun zu Blau)
  • Leistung: Ausgezeichnete Linearität über einen definierten Bereich von Proteinkonzentrationen hinweg
  • Speicherpufferbestandteile: 14 % Phosphorsäure, 3 % Ethanol, 2,3 % α-Cyclodextrinhydrat, 0,23 % Gamma-Cyclodextrin, 0,005 % Brilliant Blue G
  • Verwendung: In über 30 Publikationen zitiert
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Puffer 14 % Phosphorsäure, 3 % Ethanol, 2,3 % α-Cyclodextrinhydrat, 0,23 % Gamma-Cyclodextrin, 0,005 % Brilliant Blue G
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Detektionsstelle In-Lösungs-Erkennung
Format Flasche
Form Flüssig
Kitinhalt Bradford-Reagenz (500 ml)
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Substrat Protein
Zielmolekül Protein
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Zusammensetzung Bestandteile: 14 % Phosphorsäure, 3 % Ethanol, 2,3 % α-Cyclodextrinhydrat, 0,23 % Gamma-Cyclodextrin, 0,005 % Brilliant Blue G
Menge 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinquantifizierung