Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX50 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0.18 mm
0.53 mm
Filmdicke:
0.18μ m
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Säule mittlerer Polarität
- Inert
- Geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Ideal für eine Reihe von EPA-Methoden und pharmazeutische Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Typ | BPX50 GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Steroiden und einer Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen, Triazine/Herbizide, Medikamenten-Screening, Steroide und eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen |
| Temperaturbereich | 80 °C bis 330/350 °C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | 50 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX50 |