Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Trajan™ BPX5 GC-Kapillarsäulen
Trajan™ BPX5 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15218653
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | - |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 Stück |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15218653
Lieferant
Trajan™
Lieferanten-Nr.
0541261
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 24-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Unpolar
- Ideal für GC/MS
- Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 6 m |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX5 |
| Polarität | Unpolar |
| Beschichtung | Quarzglas |
| USP-Typ | G27, G36, G41 |
| Stationäre Phase | 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 370 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40° C bis +360/370°°C |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |