Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen Artikelnummer.: 12684945
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 12684945
60 m, 0,25 mm, 0,25 μm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12684945
Marke: Trajan™ 054102
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Typ Umwelt-GC Säule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen >