Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen Artikelnummer.: 10451031
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10451031
25 m, 0,15 mm, 0,25 μm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10451031
Marke: Trajan™ 054104
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Max. Temperatur 370 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Innendurchmesser (metrisch) 0,15 mm
Stationäre Phase 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
USP-Typ G27, G36, G41
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultra Trace-Elementanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX5
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas
Name des Produkts
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen >