Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
Marke:  Trajan™ 054134
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10269190
  • 850.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Spezifikation
370 °C
0,53 mm
G27, G36, G41
-40° C bis +360/370°°C
25 m
Unpolar
Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
Analyse von Kohlenwasserstoffen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC/MS
0,25 μm
Gehäuse BPX5
Quarzglas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen > Länge: 25 ; ID: 0.53 ; Filmdicke: 0.25 μm, Höchsttemp.: -40 bis 360/370