Learn More
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen Artikelnummer.: 10025450
Verfügbar ab: 09-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 CHF
    463.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.05 CHF
    4% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10025450
12 m, 0,53 mm, 1 μm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10025450
Marke: Trajan™ 054130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 CHF
    463.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.05 CHF
    4% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MS Premium, niedrige Blutphase, entwickelt für Robustheit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Max. Temperatur 370 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
USP-Typ G27, G36, G41
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 12 m
Verpackungsmaterial BPX5.
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas
Name des Produkts
Trajan™ BPX5 GC Kapillarsäulen >