Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillarsäulen Artikelnummer.: 10774282
Verfügbar ab: 19-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. p-7114316
30 m, 0.25 mm, 0,5 μm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Durchmesser (metrisch):
0.25 mm
0,32 mm
0.32 mm
Filmdicke:
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10774282
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0541025
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten. Trajan Scientific and Medical BPX5 GC-Kapillarsäulen sind MS-Premium-Säulen mit geringem Bluten, die auf Robustheit ausgelegt sind.
  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.25 mm
Typ BPX5 GC-Kapillarsäulen
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC-MS und andere spezifische Detektoranwendungen
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material 5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX5
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillarsäulen >