Learn More
BPC 157, TRC
Código de producto. 30007305
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
30007305 1 mg 1 Milligramm
30006425 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30007305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6767201MG
 Eingeschränkter Artikel
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 137525-51-0
Summenformel C62 H98 N16 O22
Molekulargewicht (g/mol) 1419.54
Synonym BPC 157, Glycyl-L-α-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-α-aspartyl-L-α-aspartyl-L-alanylglycyl-L-leucyl-L-valine;
IUPAC-Name (4S)-4-[(2-aminoacetyl)amino]-5-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[[2-[[(1S)-5-amino-1-[(2S)-2-[[(1S)-2-[[(1S)-1-(carboxymethyl)-2-[[(1S)-1-(carboxymethyl)-2-[[(1S)-2- 2-[[(1S))[(1S))[[(1S)) -1-[[(1S)-1-Carboxy-2-Methylpropyl]Carbamoyl]-3-Methyl-Butyl]Amino]-2-Oxo-Ethyl]Amino]-1-Methyl-2-Oxo-Ethyl]Amino]-2-Oxo-Ethyl]Amino]-1-Methyl-2-Oxo-Ethyl]Carbamoyl]Pyrrolidin-1-Carbonyl]Pentyl]Amino]-2-Oxo-Ethyl]Carbamoyl]Pyrrolidin-1-Carbonyl]Pyrrolidin-1-Carbonyl]Pyrrolidin-1-yl]-5-Oxo-Pentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Glycyl-L-alpha-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-alpha-aspartyl-L-alpha-aspartyl-L-alanylglycyl-L-leucyl-L-valine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C62H98N16O22/c1-31(2)25-37(55(92)74-50(32(3)4)62(99)100)71-46(81)29-65-51(88)33(5)67-53(90)38(26-48(84)85)73-54(91)39(27-49(86)87)72-52(89)34(6)68-57(94)41-15-10-21-75(41)58(95)35(13-7-8-20-63)70-45(80)30-66-56(93)40-14-9-22-76(40)60(97)43-17-12-24-78(43)61(98)42-16-11-23-77(42)59(96)36(18-19-47(82)83)69-44(79)28-64/h31-43,50H,7-30,63-64H2,1-6H3,(H,65,88)(H,66,93)(H,67,90)(H,68,94)(H,69,79)(H,70,80)(H,71,81)(H,72,89)(H,73,91)(H,74,92)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,99,100)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,50-/m0/s1
Formelmasse 1418.7042
Reinheit (%) >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.