Learn More
Trajan Scientific and Medical™ forte BP624 GC column
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.53 mm
Filmdicke:
1.4μ m
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polare Phase
- EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Typ | BP624 GC-Kapillarsäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die EPA-Methode-624, flüchtige Verbindungen im Trinkwasser, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse |
| Temperaturbereich | 0° bis 230/240 °C |
| Filmdicke | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Material | Cyanopropylphenylpolysiloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BP624 |