Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP5 GC Kapillarsäulen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Universalsäule
- Geringes Säulenbluten
- Unpolare Hochtemperatur
- Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Typ | BP5 GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Kohlenwasserstoffen, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe, GC/MS-Anwendungen |
| Temperaturbereich | -60° C bis +320/340°°C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | 5 % Phenyl, 95 % Dimethylpolysiloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BP5 |