Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1MS PONA GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Specifikationer
Specifikationer
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Typ | BP1MS PONA GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Petroleumkohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoffe im Benzinbereich, MTBE |
| Temperaturbereich | -60° C bis +340/360°°C |
| Filmdicke | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Material | 100 % Dimethylpolysiloxan |
| Verpackungsmaterial | BP1 PONA |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering