Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15238713
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15238713
Marke: Trajan™ 054812
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen. Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
  • Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Max. Temperatur 340/360 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Van-Der-Waals-Wechselwirkung
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase 100 % Dimethylpolysiloxan
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Aminen, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine
Temperaturbereich -60° C bis +340/360°°C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 60 m
Verpackungsmaterial Forte™ BP1
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas