Learn More
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen Artikelnummer.: 10107540
Verfügbar ab: 09-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 CHF
    711.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.41 CHF
    1% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10107540
25 m, 0,32 mm, 1 μm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10107540
Marke: Trajan™ 054071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 CHF
    711.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.41 CHF
    1% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen. Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.
  • Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen >