missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Packung Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Pipettenspitzen

Eppendorf™ Box der Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Pipettenspitzen sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.

Marke:  Eppendorf™ 0030073096

Additional Details : Gewicht : 0.24300kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15821485

  • 38.98 CHF / 96 Stück


Verfügbar ab
27-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Boxen und Tabletts sind bei 121 °C für die anschließende Verwendung autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

Orange
ohne Filter
orange
epT.I.P.S.™ Box
EN ISO 8655
Box
20 to 300μL
Natural
Yes
55 mm
Eppendorf Quality™
1 Mehrwegbox x 96 Tips
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation