missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Box of Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Pipette Tips

Eppendorf™ Box of Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Pipette Tips are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.

Marke:  Eppendorf™ 0030073070

Additional Details : Gewicht : 0.27200kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15811485

  • 38.90 CHF / 96 Stück


Verfügbar ab
14-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox
  • System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten
  • Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung
  • Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden
  • Die Boxen und Trays sind bei 121 °C für spätere Verwendung autoklavierbar
  • epT.I.P.S. Box und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality 
Spezifikation

Spezifikation

Box
2 to 200μL
Natural
gelb
epT.I.P.S.™ Box
EN ISO 8655
1 Mehrwegbox x 96 Tips
ohne Filter
gelb
Yes
53 mm
Eppendorf Quality™
Videos