Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor Va Native Protein
Beschreibung
RP-43129 contains native bovine Factor Va protein. RP-43129 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q28107 |
| Konzentration | 2.4 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with 5mM CaCl2, 50% glycerol and no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 280687 |
| Molekulargewicht | 168 kDa |
| Name | Bovine Factor Va |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | Bovine |
| Mehr anzeigen |