Learn More
Mutexil™ Baretthauben
Tragen Sie leichte und atmungsaktive Mutexil™ OP-Kappen in Klinik, Krankenhaus, Restaurant und Lebensmittelverarbeitung. Die umweltfreundlichen Einwegkappen sind elastisch und leicht zu tragen und bestehen aus Polypropylen-Vliesstoff.
55.00 CHF - 98.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Haube |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11795463
|
Mutexil™
4522090 |
53 cm | Haube | 1000/Packung |
92.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11785433
|
Mutexil™
2000018 |
48 cm | Haube | 500/Pckg. |
73.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11725443
|
Mutexil™
3322090 |
53 cm | Haube | 500/Packung |
55.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11745463
|
Mutexil™
3322068 |
24 cm | Haube | 1000/Packung |
98.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Rund
- Polypropylen
- Vlies
- Weiß
Spezifikation
Haube | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Single-use |