Learn More
Retsch™ SM-Bodensiebe mit quadratischen Löchern
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
4,00 mm
Beschreibung
- Edelstahl oder Stahl 1.0353 zum Schleifen ohne Schwermetallkontamination
- Quadratische Löcher
- Für den Gebrauch mit Schneidmühlen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Quadratische Löcher |
| Porengröße | 4,00 mm |
| Typ | Sieb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schneidmühle SM 200 |
| Mesh Material | Stahl |