Learn More
Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfilter
Schützen Sie Ihr HPLC-System mit Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfiltern.
36.55 CHF - 47.32 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10334573
|
Thermo Scientific™
A-302 |
Passt für Röhrchen mit 1/16 in. Außendurchmesser auf Kunststoffschlauch mit 1/8 in. Außendurchmesser |
36.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10249464
|
Thermo Scientific™
A-302A |
Passend für Kunststoffschläuche mit 1/8 in. Außendurchmesser und 1/8-in.-Polypropylen-Mutter |
39.28 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10371065
|
Thermo Scientific™
A-437 |
Schlauch mit 1/8 in AD |
47.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10651026
|
Thermo Scientific™
A-436 |
Schlauch mit 3/16 in. (4,7625 mm) Außendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihr HPLC-System vor Kontamination mit Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfiltern. Das flache Design sorgt für einen effizienten Zug. Sie bestehen aus 100 % PEEK-Polymer und enthalten zwei 10 µm-Filter. Ein Helium-Einblasanschluss und eine Fritte sind für die optionale Verwendung vorgesehen.
- Effizienter Zug
- 100 % PTFE-Polymer, einschließlich 2-μm-Filter
- Integrierter Helium-Einblasanschluss und Fritte
- 10-μm-Einlassfilter aus Edelstahl für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Filterkit |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.