Learn More
Memmert™ Boden-Auffangschale für Durchlauföfen
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: UF750TS
Marke: Memmert™ UF750TSB04362
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
- Max. Beladung pro Fach: 8 kg
Spezifikation
UF750TS | |
Edelstahl | |
15 mm Felge |
Bis zu 8 kg | |
Auffangschale |