Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Bottletop Dispensers
Für leichtgängiges, müheloses Dosieren
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.61673kg
Includes: Kalibrierungszertifikat
Beschreibung
- Die mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile bestehen aus PTFE, FEP und Borosilikatglas (dementsprechend eignet sich das Gerät für eine Vielzahl an Chemikalien)
- In 7 verschiedenen Größen lieferbar
- Blasenfreies Dispensieren
- Mühelose Kolbenbetätigung
- Lässt sich zum einfachen Reinigen und für Wartungsarbeiten zerlegen
- 10 bis 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi
- Jeder Flaschenaufsatzdispenser wird mit einem 28, 32, 36, 40 und 45 mm-Flaschenhalsadapter geliefert
Beschreibung der Bestandteile
- Kolben: PTFE
- Zylinder: Glas
- Volumeneinstellknopf: Schraubmechanismus
- Ventilgehäuse: PTFE
- Ventilbaugruppe: Glaskugel mit Dichtung
- Auslasseinheit: PTFE
- Abgaberohr: FEP
- Einlassrohr: FEP
- Kalibrierung: Einzeln kalibriert und zertifiziert (auch im Labor durch Anwender möglich)
- Genauigkeit und Wiederholbarkeit: Gemäß ISO-Norm 8655
- Kompatibilität: Hervorragend mit allen Reagenzien (Ausnahme: HF)
Certifications
ISO 8655