Learn More
Invitrogen™ MultiScribe™ Reverse Transcriptase
Codice prodotto. 10320165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10320165 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10320165 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore 4311235
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL).
MultiScribe Reverse Transcriptase is a recombinant moloney murine leukemia virus (rMoMuLV) reverse transcriptase optimized for TaqMan-based assays.
MultiScribe Reverse Transcriptase is a recombinant moloney murine leukemia virus (rMoMuLV) reverse transcriptase optimized for TaqMan-based assays. MultiScribe Reverse Transcriptase is similar to MuLV reverse transcriptase but differs in its recommended usage. This recombinant RNA–dependent, DNA polymerase uses single-stranded RNA as a template in the presence of a primer to synthesize a complementary DNA (cDNA) strand.
Features of MultiScribe Reverse Transcriptase include:
  • Compatible with one-step and two-step RT-PCR reactions, which provides flexibility in assay setup
  • Individual component design provides versatility in assay setup
  • 5,000 U is supplied in 100 μL vials (50 U/μL)
  • Reaction temperature up to 52°C
Applications
  • PCR
  • RT-PCR
  • Reverse Transcription
Order Info
Shipping Condition: Dry ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 50 U/μL
Content And Storage
• MultiScribe Reverse Transcriptase, 100 μL (50 U/μL)
Store at –20°C.
Formato Stand-alone Enzyme
Tecnica Reverse Transcription
Optimal Reaction Temperature 37°C
Quantità 100 μL
Reverse Transcriptase MultiScribe
Ribonuclease H Activity Yes
Shipping Condition Dry Ice
Da utilizzare con (applicazione) RT-PCR
Tipo di prodotto finale First-Strand cDNA
Reaction Format Separate components
Tipo di reagente Reverse Transcription
Dimensioni (prodotto finale) Up to 7 kb
Starting Material RNA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.