Learn More
Kartell™ Enghalsflaschen aus HDPE
Catalog Number 10407512
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Die Kartell™ Enghalsflasche mit weißer manipulationssicherer Kappe verfügt über abgeschrägte Schultern, um Rückstandsablagerungen zu verringern.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Sicherheitsring, der festgezogen ist, wenn die Kappe auf die Flasche geschraubt ist.
  • Beim Öffnen der Flasche bricht der Sicherheitsring.
  • Anzeichen von Manipulation sind gut zu erkennen.
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Fassungsvermögen 500 ml
Verschlusstyp Manipulationssicherer Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Manipulationssicher Schraubverschluss
Material HDPE
Anzahl Stopfen 28/410
Gewindegröße (metrisch) 28/410
Verschlussfarbe Weiß
Öffnung Eng